Läs mer
Invitrogen™ Lens Culinaris (ätbar lins) Agglutinin (LCA), fluorescein (FITC)
Produktkod. 16564852
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16564852 5 mg
1 options
Produktkod. 16564852 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L32475
 Begränsad artikel
I lager
Lens Culinaris Agglutinin (LCA), fluorescein (FITC), är ett ljusgrönt LCA-fluorofor-konjugat som kommer från en vanlig ätbar lins.
LCA-specificitet liknar concanavalin A, men smalare, vilket resulterar i skillnader i mönster av vävnadsfärgning. Vetegroddargglutinin, concanavalin A och LCA är kända för att blockera hämmande effekter av nervtillväxtfaktor i cellfria system.
• Mycket ljust FITC-konjugat upptäckt med traditionell FITC/GFP-filteruppsättning, Ex/Em: 495/515 nm
• Applikationer: immunfluorescens, glykobiologi
• Sockerspecificitet: mannos, glukos
• Hämmande/eluerande socker: blandning av 200 mMα -metylmannosid/200 mMα -metylglukosid
• Blodgruppsspecificitet: ospecifika
• Okonjugerad lektinmolekylvikt: 50 KDa
• Immunfluorescens arbetskoncentration: 5 –20μ g/
ml LCA-FITC tillhandahålls i en koncentration av 5 mg/ml i 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08 % natriumazid, 0,1 mM Ca2 + .
Om en fällning bildas vid långtidsförvaring vid 4 C, °värm till 37 C °och centrifugera före användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera FITC
Kvantitet 5 mg
Källa Lins
Innehåll och lagring Vid förvaring vid eller under °2 C till °8 C i mörker är produkten stabil i 6 månader efter mottagandet.
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Form Lösning
Proteinfamilj Lektiner