Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ Cas9 Lentivirus
Kvantitet:
100μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
Beskrivning
LentiArray Cas9 lentivirus tillhandahåller en effektiv metod för att driva Cas9-nukleasuttryck på hög nivå i en mängd olika celltyper. De LentiArray Cas9 lentiviruskonstruktion inkluderar en human kodonoptimerad version av Cas9 med två nukleära lokaliseringssignaler för att underlätta effektiv leverans in i kärnan.
- De 100μ L storlek är tillräcklig för att skapa stabila Cas9-uttryckande pooler av celler eller för att isolera stabila Cas9-uttryckande kloner.
- LentiArray Cas9 Lentivirus tillhandahålls som färdigt lentivirus med en titer på 1X107 TU/ml.
Rekommenderad förvaring
Store at -68 to -85°C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 x 100μ L. Förvara vid -68 till -85 °C. |
| Leveranstyp | Lentiviral |
| Provtyp | gRNA |
| Promotor | EF-la |
| Transfektionsteknik | Lentiviral transduktion |
| Art | Människa |
| För användning med (applikation) | CRISPR gen knockout |
| Produktlinje | LentiArray |
| Produkttyp | Cas9 Lentivirus |
| Kvantitet | 100μ L |
| Visa mer |