Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, mänskligt, icke-inriktat, med GFP
Produktkod. 15607898
Change view
Kvantitet:
100μ L
1 ml
Förpackningsstorlek:
100µL
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15607898 100μ L 100µL
15920383 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15607898 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A32063
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Negativa kontroll-gRNA är väsentliga i screeningapplikationer för att ställa in tröskelvärden för träffbestämning.
Negativa kontroll-gRNA är väsentliga i screeningapplikationer för att ställa in tröskelvärden för träffbestämning.
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, innehåller en gRNA-sekvens utan sekvenshomologi med någon region i det mänskliga genomet. Denna konstruktion uttrycker också emGFP för att tillhandahålla en visuell avläsning av framgångsrik transduktion som kan användas för att bestämma Multiplicity of Infection (MOI).
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, innehåller en gRNA-sekvens utan sekvenshomologi med någon region i det mänskliga genomet. Denna konstruktion uttrycker också emGFP för att tillhandahålla en visuell avläsning av framgångsrik transduktion som kan användas för att bestämma Multiplicity of Infection (MOI).
Rekommenderad förvaring
Store at -68 to -85°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 100μ L. Förvara (vid -68 °C till -85 °C.)
Leveranstyp Lentiviral
Formatera Provrör
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ gRNA
Art Människa
För användning med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttyp gRNA
Promotor U6
Kvantitet 100μ L
Frakt skick Torr is