Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, mänskligt, icke-inriktat, med GFP
Produktkod. 15920383
Change view
Kvantitet:
100μ L
1 ml
Förpackningsstorlek:
100µL
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15920383 1 ml 1ml
15607898 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15920383 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A32831
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Negativa kontroll-gRNA är väsentliga i screeningapplikationer för att ställa in tröskelvärden för träffbestämning.
Negativa kontroll-gRNA är väsentliga i screeningapplikationer för att ställa in tröskelvärden för träffbestämning.
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, innehåller en gRNA-sekvens utan sekvenshomologi med någon region i det mänskliga genomet. Denna konstruktion uttrycker också emGFP för att tillhandahålla en visuell avläsning av framgångsrik transduktion som kan användas för att bestämma Multiplicity of Infection (MOI).
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, innehåller en gRNA-sekvens utan sekvenshomologi med någon region i det mänskliga genomet. Denna konstruktion uttrycker också emGFP för att tillhandahålla en visuell avläsning av framgångsrik transduktion som kan användas för att bestämma Multiplicity of Infection (MOI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i ultrakall frys (-68 °C till -85 °C).
Leveranstyp Lentiviral
Formatera Provrör
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ gRNA
Art Människa
För användning med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttyp gRNA
Promotor U6
Kvantitet 1 ml
Frakt skick Torr is