Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR negativ kontroll Lentivirus, mänskligt, icke-målsökande
Produktkod. 15930373
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15930373 1 ml 1ml
1 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15930373 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A32327
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Negativa kontroll-gRNA är väsentliga i screeningapplikationer för att ställa in tröskelvärden för träffbestämning.
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, innehåller en gRNA-sekvens utan sekvenshomologi med någon region i det mänskliga genomet.
Rekommenderad förvaring
Store at -68 to -85°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 1 ml. Förvara vid -68 till -85 °C.
Formatera Provrör
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ gRNA
Art Människa
För användning med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttyp gRNA
Kvantitet 1 ml
Frakt skick Torr is