Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR positiv kontroll Lentivirus, humant HPRT
Beskrivning
Att optimera leveransförhållandena är ett kritiskt steg i alla experiment som använder CRISPR/Cas9-systemet. De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR positiv kontroll Lentivirus gRNA mot HPRT är ett mycket effektivt gRNA validerat i flera mänskliga cellinjer som har uppnått redigeringseffektivitet på mer än 80 %. Den kan användas för att snabbt fastställa idealiska leveransförhållanden för att uppnå maximal redigeringseffektivitet i din valda cellmodell.
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR positiv kontroll Lentivirus gRNA mot HPRT är ett mycket effektivt gRNA validerat i flera mänskliga cellinjer som har uppnått redigeringseffektivitet på mer än 80 %. Den kan användas för att snabbt fastställa idealiska leveransförhållanden för att uppnå maximal redigeringseffektivitet i din valda cellmodell.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i ultrakall frys (-68 °C till -85 °C). |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| Leveranstyp | Lentiviral |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Promotor | U6 |
| Transfektionsteknik | Lentiviral transduktion |
| Art | Människa |
| För användning med (applikation) | CRISPR gen knockout |
| Produktlinje | LentiArray |
| Produkttyp | Positiv kontroll |
| Visa mer |