Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR positiv kontroll Lentivirus, humant HPRT
Beskrivning
Att optimera leveransförhållandena är ett kritiskt steg i alla experiment som använder CRISPR/Cas9-systemet. De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR positiv kontroll Lentivirus gRNA mot HPRT är ett mycket effektivt gRNA validerat i flera mänskliga cellinjer som har uppnått redigeringseffektivitet på mer än 80 %. Den kan användas för att snabbt fastställa idealiska leveransförhållanden för att uppnå maximal redigeringseffektivitet i din valda cellmodell.
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR positiv kontroll Lentivirus gRNA mot HPRT är ett mycket effektivt gRNA validerat i flera mänskliga cellinjer som har uppnått redigeringseffektivitet på mer än 80 %. Den kan användas för att snabbt fastställa idealiska leveransförhållanden för att uppnå maximal redigeringseffektivitet i din valda cellmodell.
Rekommenderad förvaring
Store at -68 to -85°C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 x 100μ L. Förvara (vid -68 °C till -85 °C.) |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| Leveranstyp | Lentiviral |
| Promotor | U6 |
| Transfektionsteknik | Lentiviral transduktion |
| Art | Människa |
| För användning med (applikation) | CRISPR gen knockout |
| Produktlinje | LentiArray |
| Produkttyp | CRISPR positiv kontroll lentivirus |
| Kvantitet | 100μ L |
| Visa mer |