Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, humant HPRT, med GFP
Produktkod. 15910383
Change view
Kvantitet:
100 μl
1 ml
Förpackningsstorlek:
100µL
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15910383 1 ml 1ml
15697888 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15910383 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A32830
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Att optimera leveransförhållandena är ett kritiskt steg i alla experiment som använder CRISPR/Cas9-systemet.
Att optimera leveransförhållandena är ett kritiskt steg i alla experiment som använder CRISPR/Cas9-systemet. De Invitrogen™ LentiArray CRISPR positiv kontroll Lentivirus gRNA mot HPRT är ett mycket effektivt gRNA validerat i flera mänskliga cellinjer som har uppnått redigeringseffektivitet på mer än 80 %.
De Invitrogen™ LentiArray CRISPR positiv kontroll Lentivirus gRNA mot HPRT är ett mycket effektivt gRNA validerat i flera mänskliga cellinjer som har uppnått redigeringseffektivitet på mer än 80 %. Den kan användas för att snabbt fastställa idealiska leveransförhållanden för att uppnå maximal redigeringseffektivitet i din valda cellmodell. Denna konstruktion uttrycker också emGFP för att tillhandahålla en visuell avläsning av framgångsrik transduktion som kan användas för att bestämma Multiplicity of Infection (MOI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i ultrakall frys (-68 °C till -85 °C).
Leveranstyp Lentiviral
Formatera Provrör
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ gRNA
Art Människa
För användning med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttyp gRNA
Promotor U6
Kvantitet 1 ml
Frakt skick Torr is