Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ Human Drugable CRISPR Library
Beskrivning
Det prisbelönta Invitrogen™ LentiArray™ Human Druggable Genome Library riktar sig mot 10 132 gener med upp till 4 gRNA per genmål (samlat i en enda brunn) för totalt 40 512 gRNA. Biblioteken levereras som 100 μl färdiga lentivirala partiklar per genmål med en genomsnittlig titer på 1 x 108 TU/ml (funktionell titer bestämd av antibiotikaresistens) och finns även tillgängliga som glycerollager (Cat. Nr. A32184).
LentiArray Human Druggable Genome Library är idealiskt för att identifiera potentiella terapeutiska mål som är involverade i utvecklingen och utvecklingen av sjukdom. Genmålen i detta bibliotek valdes ut med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefererades till Gene Ontology Consortium (GO)-databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Byggd för att ge dig framgång
LentiArray CRISPR-bibliotek konstrueras med hjälp av gRNA-designer producerade med Thermo Fisher Scientifics egenutvecklade CRISPR gRNA-designalgoritm. Denna algoritm inkorporerar den senaste forskningen inom gRNA-design, samt vår omfattande interna erfarenhet, för att producera de högsta kvalitetsdesignen. De gRNA-designer som ingår i CRISPR-biblioteken LentiArray väljs ut för maximal redigeringseffektivitet och specificitet och är utformade för att eliminera alla kända isoformer av målgenen. För varje genmål inkluderas upp till fyra högkvalitativa gRNA för att säkerställa mycket effektiv knockout av målgenen i en mängd olika celltyper.
Designa och genomför dina experiment utan begränsningar
LentiArray CRISPR-bibliotek är designade och konstruerade för att ge dig full kontroll över din experimentella design. De använder en tvåvektordesign som uttrycker Cas9-nukleaset och gRNA från separata lentivirala konstruktioner, vilket gör det möjligt för dig att bestämma när och hur genredigeringsverktygen levereras till dina celler.
LentiArray Cas9-lentiviruskonstruktionen uttrycker en mänsklig, kodonoptimerad Cas9-nukleas med en blasticidinresistent gen under kontroll av EF-1α (EFS)-promotorn. Du kan välja att saminfektera dina celler med både LentiArray gRNA-lentivirus och Cas9-lentivirus eller bara LentiArray Cas9-lentivirus för att etablera en stabil Cas9-uttryckande cellinje. Med LentiArray CRISPR-bibliotek har du friheten att utforma det experimentella tillvägagångssätt som bäst passar ditt modellsystem och dina screeningmål.
Dessutom, för att minimera begränsningar i din experimentella design, innehåller gRNA-lentivirusen som utgör LentiArray CRISPR-biblioteken inga fluorescerande markörer. Detta gör att reportrar av alla våglängder kan användas med biblioteken och utökar din möjlighet att utföra multiplexade experiment. För utmanande cellinjer innehåller gRNA-lentivirusen LentiArray en puromycinresistensgen som möjliggör berikning av populationen av redigerade celler och driver starkare fenotyper.
Optimera din analysdesign och ha fullt förtroende för dina resultat med LentiArray kontroller
Högkvalitativa kontroller är hörnstenen i en framgångsrik screen. LentiArray CRISPR-bibliotekens produktlinje inkluderar en uppsättning kontroller som hjälper dig att snabbt utveckla din analys och ger dig förtroende för att definiera dina träffkriterier.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 biblioteksset, 100 stμ L/mål. Förvara vid -68 °C till -85 °C. |
| Leveranstyp | Lentiviral |
| För användning med (applikation) | Genom redigering |
| Produktlinje | LentiArray |
| Produkttyp | Crispr bibliotek |
| Promotor | U6 |
| Kvantitet | 1 bibliotek |
| Frakt skick | Torr is |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | gRNA |
| Visa mer |