Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ Human Drugable CRISPR Library, Glycerol
Produktkod. 18715515
Change view
Kvantitet:
1 bibliotek
Produktkod. Kvantitet
18715515 1 bibliotek
1 options
Produktkod. 18715515 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A32184
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Den prisbelönta Invitrogen™ LentiArray™ Human Drugable Genome Library riktar sig mot 10 132 gener med upp till 4 gRNA per genmål för totalt 40 512 gRNA.
The award-winning Invitrogen™ LentiArray™ Human Druggable Genome Library targets 10,132 genes with up to 4 gRNA per gene target for a total of 40,512 gRNAs. Libraries are delivered as 50 μL of glycerol stock per gRNA and are also available as ready to use packaged lentivirus (Cat. No. A31948).
The LentiArray Human Druggable Genome Library is ideal for identifying potential therapeutic targets involved in the development and progression of disease. The gene targets within this library were selected using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database, and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Den prisbelönta Invitrogen™ LentiArray™ Human Drugable Genome Library riktar sig mot 10 132 gener med upp till 4 gRNA per genmål för totalt 40 512 gRNA. Biblioteken levereras som 50 stμ L glycerolstam per gRNA och finns även tillgängliga som färdigt förpackade lentivirus (kat. nr. A31948).
De LentiArray Human Drugable Genome Library är idealiskt för att identifiera potentiella terapeutiska mål involverade i utveckling och progression av sjukdom. Genmålen inom detta bibliotek valdes ut med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefererades till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Byggd för att ge dig framgång
LentiArray CRISPR-bibliotek är konstruerade med hjälp av gRNA-designer producerade med hjälp av Thermo Fisher Scientifics egenutvecklade CRISPR gRNA-designalgoritm. Denna algoritm innehåller den senaste gRNA-designforskningen, såväl som vår omfattande in-house erfarenhet, för att producera design av högsta kvalitet. gRNA-designerna som ingår i LentiArray CRISPR-bibliotek är utvalda för maximal redigeringseffektivitet och specificitet och är utformade för att slå ut alla kända isoformer av målgenen. För varje genmål ingår upp till fyra högkvalitativa gRNA:er för att säkerställa högeffektiv knockout av målgenen i ett brett spektrum av celltyper.
Designa och utför dina experiment utan begränsningar
LentiArray CRISPR-bibliotek är designade och konstruerade för att ge dig fullständig kontroll över din experimentella design. De använder en design med två vektorer, som uttrycker nukleaset Cas9 och gRNA från separata lentivirala konstruktioner, vilket gör att du kan diktera när och hur genomredigeringsverktygen levereras till dina celler.
De LentiArray Cas9 lentiviruskonstruktion uttrycker ett mänskligt, kodonoptimerat Cas9-nukleas med en blasticidinresistensgen under kontroll av EF-1α (EFS)-promotor. Du kan välja att saminfektera dina celler med båda LentiArray gRNA lentivirus och Cas9 lentivirus eller bara LentiArray Cas9 lentivirus för att etablera en stabil Cas9-uttryckande cellinje. Med LentiArray CRISPR-bibliotek har du friheten att designa det experimentella tillvägagångssätt som bäst passar ditt modellsystem och dina screeningmål.
Dessutom, för att minimera restriktioner för din experimentella design, gRNA lentivirus som utgör LentiArray CRISPR-bibliotek innehåller inte fluorescerande markörer. Detta gör att reportrar oavsett våglängd kan användas med biblioteken och utökar din förmåga att utföra multiplexerade experiment. För utmanande cellinjer, den LentiArray gRNA-lentivirus innehåller en puromycinresistensgen som möjliggör anrikning av populationen av redigerade celler och driver starkare fenotyper.
Optimera din analysdesign och ha fullt förtroende för dina resultat med LentiArray kontroller
Högkvalitetskontroller är hörnstenen i en framgångsrik skärm. De LentiArray CRISPR-bibliotekets produktlinje innehåller en uppsättning kontroller som hjälper dig att snabbt utveckla din analys och ge dig självförtroende när du definierar dina träffkriterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 biblioteksset, 50 stμ L/mål.
Förvara vid -68 °C till -85 °C.
För användning med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttyp Crispr bibliotek
Kvantitet 1 bibliotek
Frakt skick Torr is
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ gRNA
Provtyp DNA
Art Människa