Läs mer
LentiArray™ LentiArray™ Human Nuclear Hormone Receptor CRISPR Library, Glycerol
Produktkod. 15920363
Change view
Kvantitet:
1 bibliotek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15920363 1 bibliotek Varje
1 options
Produktkod. 15920363 Leverantör LentiArray™ Leverantörsnummer A32175
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Inriktar sig på 47 gener med upp till 4 gRNA per genmål för totalt 188 gRNA. Bibliotek levereras som μ50 L glycerollager per gRNA och finns även tillgängliga som färdiga förpackade lentivirus.
Nukleära hormonreceptorer är en familj av ligandaktiverade transkriptionsfaktorer som aktiveras av lipidlösliga ligander såsom steroidhormoner, sköldkörtelhormon, vitamin D och retinsyra. Nukleära hormonreceptorer reglerar en rad biologiska processer, inklusive metabolism, utveckling, proliferation och reproduktion. Genmålen inom detta bibliotek valdes ut med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefererades till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Byggd för att ge dig framgång
LentiArray CRISPR-bibliotek är konstruerade med hjälp av gRNA-designer producerade med Thermo ’Fisher Scientifics egenutvecklade CRISPR gRNA-designalgoritm. Denna algoritm innehåller den senaste gRNA-designforskningen, såväl som vår omfattande in-house erfarenhet, för att producera design av högsta kvalitet. gRNA-designerna som ingår i LentiArray CRISPR-bibliotek är utvalda för maximal redigeringseffektivitet och specificitet och är utformade för att slå ut alla kända isoformer av målgenen. För varje genmål ingår upp till fyra högkvalitativa gRNA:er för att säkerställa högeffektiv knockout av målgenen i ett brett spektrum av celltyper.
Designa och utför dina experiment utan begränsningar
  • LentiArray CRISPR-bibliotek är designade och konstruerade för att ge dig fullständig kontroll över din experimentella design. De använder en design med två vektorer, som uttrycker nukleaset Cas9 och gRNA från separata lentivirala konstruktioner, vilket gör att du kan diktera när och hur genomredigeringsverktygen levereras till dina celler.
  • De LentiArray Cas9 lentiviruskonstruktion uttrycker ett mänskligt, kodonoptimerat Cas9-nukleas med en blasticidinresistensgen under kontroll av EF-1α (EFS)-promotor. Du kan välja att saminfektera dina celler med båda LentiArray gRNA lentivirus och Cas9 lentivirus eller bara LentiArray Cas9 lentivirus för att etablera en stabil Cas9-uttryckande cellinje. Med LentiArray CRISPR-bibliotek har du friheten att designa det experimentella tillvägagångssätt som bäst passar ditt modellsystem och dina screeningmål.
  • Dessutom, för att minimera restriktioner för din experimentella design, gRNA lentivirus som utgör LentiArray CRISPR-bibliotek innehåller inte fluorescerande markörer. Detta gör att reportrar oavsett våglängd kan användas med biblioteken och utökar din förmåga att utföra multiplexerade experiment. För utmanande cellinjer, den LentiArray gRNA-lentivirus innehåller en puromycinresistensgen som möjliggör anrikning av populationen av redigerade celler och driver starkare fenotyper.
Rekommenderad förvaring
Store at −68° to −85°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 biblioteksset, 50μ L/mål.
Förvara vid -68 till -85 °C.
För användning med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttyp Crispr bibliotek
Kvantitet 1 bibliotek
Frakt skick Torr is
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ gRNA
Provtyp DNA
Art Människa