Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ Human Ubiquitin CRISPR Library
Produktkod. 17205986
Change view
Kvantitet:
1 bibliotek
Produktkod. Kvantitet
17205986 1 bibliotek
1 options
Produktkod. 17205986 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A42270
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Det prisbelönta LentiArray Human Ubiquitin Library riktar sig mot 943 gener med upp till fyra gRNA per genmål samlat i en enda brunn.
Det prisbelönta LentiArray Human Ubiquitin Library riktar sig mot 943 gener med upp till fyra gRNA per genmål samlat i en enda brunn. Biblioteken levereras som 100 μl färdiga lentivirala partiklar per genmål med en genomsnittlig titer på 1x108 TU/ml (funktionell titer bestämd av antibiotikaresistens).
Ubiquitinsystemet är avgörande för att upprätthålla cellulär homeostas genom att reglera proteinomsättningen. Dysreglering av ubiquitinsystemet har kopplats till flera sjukdomar, inklusive cancer, neurodegenerativa, muskuloskeletala, hjärt- och kärlsjukdomar, samt koppling till virusinfektioner. Genmålen i detta bibliotek valdes ut med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefererades till Gene Ontology Consortium (GO)-databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
  • 943 gener med upp till fyra gRNA per genmål (samlade i en enda brunn) för totalt 3 722 gRNA
  • 100 μl färdiga lentivirala partiklar per genmål
  • Genomsnittlig titer på 1x108 TU/ml. (funktionell titer bestäms av antibiotikaresistens)
Byggd för att ge dig framgång
LentiArray CRISPR-bibliotek konstrueras med hjälp av gRNA-designer producerade med Thermo Fisher Scientifics proprietära CRISPR gRNA-designalgoritm. Denna algoritm integrerar den senaste forskningen inom gRNA-design samt vår omfattande interna erfarenhet för att producera design av högsta kvalitet. De gRNA-designer som ingår i CRISPR-biblioteken LentiArray väljs för maximal redigeringseffektivitet och specificitet och är utformade för att eliminera alla kända isoformer av målgenen. För varje genmål inkluderas upp till fyra högkvalitativa gRNA för att säkerställa mycket effektiv knockout av målgenen i en mängd olika celltyper.
Designa och genomför dina experiment utan begränsningar
LentiArray CRISPR-bibliotek är designade och konstruerade för att ge dig full kontroll över din experimentella design. De använder en tvåvektordesign som uttrycker Cas9-nukleas och gRNA från separata lentivirala konstruktioner, vilket gör det möjligt att bestämma när och hur genredigeringsverktygen levereras till dina celler.
LentiArray Cas9-lentiviruskonstruktionen uttrycker en mänsklig, kodonoptimerad Cas9-nukleas med en blasticidinresistensgen under kontroll av EF-1α (EFS)-promotorn. Du kan välja att saminfektera dina celler med både LentiArray gRNA-lentivirus och Cas9-lentivirus eller bara LentiArray Cas9-lentivirus för att etablera en stabil Cas9-uttryckande celllinje. Med LentiArray CRISPR-bibliotek har du friheten att utforma det experimentella tillvägagångssätt som bäst passar ditt modellsystem och dina screeningmål.
Dessutom, för att minimera begränsningar i din experimentella design, innehåller de gRNA-lentivirus som utgör LentiArray CRISPR-biblioteken inga fluorescerande markörer. Detta gör att reportrar av alla våglängder kan användas med biblioteken och utökar din möjlighet att utföra multiplexade experiment. För utmanande cellinjer innehåller gRNA-lentivirusen LentiArray en puromycinresistensgen som möjliggör berikning av populationen av redigerade celler och driver starkare fenotyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 biblioteksset, 100 stμ L/mål.
Förvara vid -68 till -85°C.
Leveranstyp Lentiviral
Produktlinje LentiArray
Produkttyp Human Ubiquitin CRISPR Library
Promotor U6
Kvantitet 1 bibliotek
Frakt skick Torr is