Läs mer
Cytiva Linslektin Sepharose™ 4B Medium
Produktkod. 11544905 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11544905 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 11544905 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17044401
 Begränsad artikel
I lager
Används rutinmässigt vid beredning och rening av ett antal glykoproteiner och kolhydratinnehållande molekyler
  • Linslektin kopplat till Sepharose 4B via cyanbromidaktivering
  • Linslektin är ett metalloprotein som innehåller Ca2+ och Mn2+, som binder reversibelt till polysackarider och glykokonjugat som innehåller glukos eller sockerarter av mannostyp
  • Behåller bindning i 1% deoxycholat; speciellt lämpad för rening av detergent-solubiliserade membranproteiner
  • Ligandkoncentration 2 mg linslektin/ml; bindningskapacitet för svintyroglobulin ca. 16 mg/ml medium
  • Genomsnittlig partikelstorlek 90 μm
  • Stabil i pH-intervallet 3-10 och i närvaro av alla vanliga buffertar (kelatbildare och 8M urea bör undvikas)
  • Har mer lika affinitet förα -D-mannos ochα -D-glukos jämfört med Con A
Order Info
Levereras i 20 % etanol innehållande 0,9 % NaCl, 1 mM Ca 2+ och 1 mM Mn 2+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bindande kapacitet 25mg/mL
Ligandkoncentration 2mg linslektin/ml Medium
Matris 4% agaros
Partikelstorlek 90μ m
pH 3 till 10
Kvantitet 25 mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Används för rening av ett antal glykoproteiner och andra kolhydrathaltiga molekyler
Ligand Linslektin
compliance-icons
Product Identifier
  • lentil lectin sepharose 4B
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol