Läs mer
Lenvatinib, MedChemExpress
Beskrivning
Lenvatinib (E7080) is an oral, multi-targeted tyrosine kinase inhibitor that inhibits VEGFR1-3, FGFR1-4, PDGFR, KIT, and RET, shows potent antitumor activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lenvatinib |
| CAS | 417716-92-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H19ClN4O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | E7080 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.78 mg/mL (29.94 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N)C1=C(C=C2N=CC=C(C2=C1)OC3=CC=C(C(Cl)=C3)NC(NC4CC4)=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.85 |
| Visa mer |