Läs mer
Lenvatinib N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lenvatinib N-Oxide |
| CAS | 1788901-86-9 |
| Molekylformel | C21H19ClN4O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-[3-Chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide 1-Oxide, Lenvatinib Metabolite M3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClN4O5/c1-30-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-26(17)29)31-12-4-5-16(15(22)8-12)25-21(28)24-11-2-3-11/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,24,25,28) |
| LEDER | COc1cc2c(cc1C(=O)N)c(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)cc[n+]2[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.85 |