Läs mer
Lenvatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lenvatinib |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClN4O4/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28) |
| Formel vikt | 426.1095 |
| Procent renhet | >95% |