Läs mer
Emma Safety Footwear Leo Skyddsskor
Produktkod. 15938831
Storlek:
35
36
37
38
39
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15938831
Brand: Emma Safety Footwear MM70054848
Only null left
Add to basket
Add to basket
Inkluderar en tåhätta i stål, en yttre tåhätta av polyuretan och en lättvridbar sula som ger ett klibbigt grepp. Finns i en mängd olika bredder.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvigt läder
  • GripForce™ Easy Twist
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
  • Sanerat
Specifications
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Leo
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Läder
Storlek 48
Tåmaterial Stål