Läs mer
Leonurine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Leonurine hydrochloride is an alkaloid isolated from Herba leonuri, with anti-oxidative and anti-inflammatory.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Leonurine hydrochloride |
| CAS | 24735-18-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H22ClN3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SCM-198 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (89.13 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (14.38 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OCCCCNC(N)=N)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.79 |
| Visa mer |