Läs mer
Leonurine, MedChemExpress
Produktkod. 16489078
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489078 10 mg
16474877 50 mg
16433896 25 mg
16429136 100 mg
16411498 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16489078 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0741
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Leonurine is an alkaloid isolated from Herba leonuri, with anti-oxidative and anti-inflammatory.
Leonurine is an alkaloid isolated from Herba leonuri, with anti-oxidative and anti-inflammatory.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leonurine
CAS 24697-74-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H21N3O5
Kvantitet 10 mg
Synonym SCM-198
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (107.06 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(OCCCCNC(N)=N)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 311.33
Formel vikt 311.33
Procent renhet 99.61%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation