Läs mer
MedChemExpress LEP(116-130)(mouse)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.48% |
| CAS | 258276-95-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 1560.73 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (32.04 mM∣Need ultrasonic) |