Läs mer
Lepidin, 97 %
Produktkod. 11477926
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477926 10 g 10g
11487926 50 g 50g
11497926 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14040.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 491-35-0 | C10H9N | 143,189 g/mol
Lepidin används vid framställning av vissa färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Lepidin används vid framställning av vissa färgämnen
.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 491-35-0
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.189
MDL-nummer MFCD00006784
InChI-nyckel MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lepidine, quinoline, 4-methyl, cincholepidine, lepidin, p-methylquinoline, 4-lepidine, gamma-methylquinoline, 4-methyl-quinoline, 4-methyl quinoline, ccris 2894
PubChem CID 10285
ChEBI CHEBI:48983
IUPAC-namn 4-metylkinolin
LEDER CC1=CC=NC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lepidine
Smältpunkt 9 °C till 10 °C
Densitet 1.083
Kokpunkt 260 °C till 263 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.62
Kvantitet 10 g
Beilstein 110926
Merck Index 14,5441
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 143.19
Procent renhet 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lepidine
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lepidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.