Läs mer
Lepidine, 97%
Produktkod. 11497926
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497926 250 g 250g
11477926 10 g 10g
11487926 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14040.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 491-35-0 | C10H9N | 143.189 g/mol
Lepidin används vid framställning av vissa färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Lepidin används vid framställning av vissa färgämnen
.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 491-35-0
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.189
MDL-nummer MFCD00006784
InChI-nyckel MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lepidine, quinoline, 4-methyl, cincholepidine, lepidin, p-methylquinoline, 4-lepidine, gamma-methylquinoline, 4-methyl-quinoline, 4-methyl quinoline, ccris 2894
PubChem CID 10285
ChEBI CHEBI:48983
IUPAC-namn 4-metylkinolin
LEDER CC1=CC=NC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lepidine
Smältpunkt 9°C to 10°C
Densitet 1.083
Kokpunkt 260°C to 263°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.62
Kvantitet 250 g
Beilstein 110926
Merck Index 14,5441
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 143.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.