Läs mer
Novus Biologicals™ Leptin R Antibody (mibavademab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
2005.00 SEK - 8730.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Leptin R |
|---|---|
| Klona | mibavademab |
| Användningsområden | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30047422
|
Novus Biologicals™
NBP3-28039-50ug |
50 μg |
2005.00 SEK
50µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30047967
|
Novus Biologicals™
NBP3-28039-1mg |
1 mg |
8730.00 SEK
1mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30048450
|
Novus Biologicals™
NBP3-28039-100ug |
100 μg |
3075.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Leptin R Monoclonal antibody specifically detects Leptin R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpecifikationer
| Leptin R | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Signal Transduction | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD295 antigen, DB, DKFZp686B1731, huB219, LEP-R, leptin receptor, OB receptor, OB-R, OBRCD295 | |
| LEPR/ CD295 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| mibavademab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P48357 | |
| 3953 | |
| IgG4 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |