Läs mer
Leptomycin B, MedChemExpress
Beskrivning
Leptomycin B (CI 940
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Leptomycin B |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 87081-35-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 μg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H48O6 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CI 940 LMB |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (184.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |