Läs mer
LEQ506, MedChemExpress
Produktkod. 16471739
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471739 1 mg
16470028 5 mg
16417558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16471739 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18636
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress LEQ506 is a second-generation inhibitor of smoothened (Smo) with IC50s of 2 and 4 nM in human and mouse, respectively.
LEQ506 is a second-generation inhibitor of smoothened (Smo) with IC50s of 2 and 4 nM in human and mouse, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LEQ506
Fysisk form Solid
CAS 1204975-42-7
Färg Light Yellow
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H32N6O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym NVP-LEQ506
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.18 mM)
LEDER OC(C)(C)C1=NC=C(N2[C@H](C)CN(C3=NN=C(CC4=CC=CC=C4)C(C)=C3C)CC2)N=C1
Molekylvikt (g/mol) 432.56
Formel vikt 432.56
Procent renhet 98.0%