Läs mer
Lercanidipine 5-Desmethyl-5-Propyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lercanidipine 5- Desmethyl-5-Propyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H45N3O6/c1-7-23-46-36(42)33-26(2)39-27(3)34(35(33)30-19-14-20-31(24-30)41(44)45)37(43)47-38(4,5)25-40(6)22-21-32(28-15-10-8-11-16-28)29-17-12-9-13-18-29/h8-20,24,32,35,39H,7,21-23,25H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 639.3308 |