Läs mer
Lercanidipine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lercanidipine-d3 |
| CAS | 1190043-34-5 |
| Molekylformel | C36H38D3N3O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-[(3,3-Diphenylpropyl)methyl-d3-amino]-1,1-dimethylethyl Methyl Ester, Masnidipine-d3, Zanidip-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C36H41N3O6/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3/i5D3 |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)CN(C([2H])([2H])[2H])CCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C3=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C3C4=CC=CC([N+]([O-])=O)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 614.75 |