Läs mer
Lercanidipine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lercanidipine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H |
| Formel vikt | 647.2762 |
| Procent renhet | >95% |