Läs mer
Lersivirine, MedChemExpress
Produktkod. 16466426
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466426 100 mg 100mg
16458627 5 mg -
16432157 50 mg 50mg
16416018 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466426 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14267
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Lersivirine (UK-453061) is potent and selective non-nucleoside reverse transcription inhibitor (NNRTI; IC50=119 nM) with excellent efficacy against NNRTI-resistant viruses. Lersivirine exhibits potent antiretroviral activity against wild-type HIV virus and clinically relevant NNRTI-resistant strains.
Lersivirine (UK-453061) is potent and selective non-nucleoside reverse transcription inhibitor (NNRTI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lersivirine
CAS 473921-12-9
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18N4O2
Kvantitet 100 mg
Synonym UK-453061
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (161.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCC1=NN(CCO)C(CC)=C1OC2=CC(C#N)=CC(C#N)=C2
Molekylvikt (g/mol) 310.35
Formel vikt 310.35
Procent renhet 98.33%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus