Läs mer
Lesinurad sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Lesinurad sodium is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lesinurad sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1151516-14-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H13BrN3NaO2S |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | RDEA-594 sodium |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 26 mg/mL (61.00 mM) |
| Visa mer |