missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lesinurad sodium, MedChemExpress

Produktkod. p-200099405
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16456696

Brand: Medchem Express HY15258A

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Lesinurad sodium is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.

Lesinurad sodium is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lesinurad sodium
Fysisk form Solid
CAS 1151516-14-1
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H13BrN3NaO2S
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym RDEA-594 sodium
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 26 mg/mL (61.00 mM)
LEDER O=C(O[Na])CSC1=NN=C(Br)N1C2=C3C=CC=CC3=C(C4CC4)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 426.26
Formel vikt 426.26
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.