Läs mer
Leteprinim Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Leteprinim Potassium Salt |
| CAS | 192564-13-9 |
| Molekylformel | C15 H12 N5 O4 . K |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N5O4.K/c21-11(19-10-3-1-9(2-4-10)15(23)24)5-6-20-8-18-12-13(20)16-7-17-14(12)22;/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,19,21)(H,23,24)(H,16,17,22);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].[O-]C(=O)c1ccc(NC(=O)CCn2cnc3C(=O)NC=Nc23)cc1 |
| IUPAC-namn | potassium;4-[3-(6-oxo-1H-purin-9-yl)propanoylamino]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.39 |
| Formel vikt | 365.0526 |