Läs mer
Letermovir, MedChemExpress
Beskrivning
Letermovir (AIC246) is a potent inhibitor of CMV, which targets the viral terminase complex and remains active against virus resistant to DNA polymerase inhibitors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Letermovir |
| CAS | 917389-32-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H28F4N4O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | AIC246 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (174.66 mM) |
| LEDER | FC1=C(N=C(N2CCN(C3=CC=CC(OC)=C3)CC2)N(C4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4OC)[C@H]5CC(O)=O)C5=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 572.55 |
| Visa mer |