missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Letermovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Letermovir |
| CAS | 917389-32-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C29 H28 F4 N4 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Letermovir, 4-Quinazolineacetic acid, 8-fluoro-3,4-dihydro-2-[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, (4S)-, (4S)-8-Fluoro-3,4-dihydro-2-[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-quinazolineacetic acid, AIC 246, Letermovir, Prevymis |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28F4N4O4/c1-40-20-6-3-5-19(16-20)35-11-13-36(14-12-35)28-34-27-21(7-4-8-22(27)30)23(17-26(38)39)37(28)24-15-18(29(31,32)33)9-10-25(24)41-2/h3-10,15-16,23H,11-14,17H2,1-2H3,(H,38,39)/t23-/m0/s1 |
| LEDER | COc1cccc(c1)N2CCN(CC2)C3=Nc4c(F)cccc4[C@H](CC(=O)O)N3c5cc(ccc5OC)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-quinazolin-4-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 572.551 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?