missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Letosteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Letosteine |
| CAS | 53943-88-7 |
| Molekylformel | C10 H17 N O4 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-[2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]ethyl]-, 2-[2-[(2-Ethoxy-2-oxoethyl)thio]ethyl]-4-thiazolidinecarboxylic acid, Letosteine, Viscotiol, Visoctiol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO4S2/c1-2-15-9(12)6-16-4-3-8-11-7(5-17-8)10(13)14/h7-8,11H,2-6H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCOC(=O)CSCCC1NC(CS1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanylethyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.38 |
| Formel vikt | 279.0599 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?