Läs mer
Letrazuril, MedChemExpress
Produktkod. p-200095987
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486797 5 mg -
16465066 100 mg -
16454098 10 mg 10mg
16430457 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16486797 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY106859
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Letrazuril is an anti-HIV agent.
Letrazuril is an anti-HIV agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Letrazuril
CAS 103337-74-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H9Cl2FN4O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 165 mg/mL (421.80 mM)
LEDER O=C(N1)N(N=CC1=O)C2=CC(Cl)=C(C(C3=CC=C(F)C=C3)C#N)C(Cl)=C2
Molekylvikt (g/mol) 391.18
Formel vikt 391.18
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus