missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Letrozole di-Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide |
| CAS | 2170106-13-3 |
| Molekylformel | C17 H15 N5 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[(4-Carbamoylphenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzamide, 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide, 4-[(4-Carbamoylphenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzamide, 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide, Letrozole di-Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N5O2/c18-16(23)13-5-1-11(2-6-13)15(22-10-20-9-21-22)12-3-7-14(8-4-12)17(19)24/h1-10,15H,(H2,18,23)(H2,19,24) |
| LEDER | NC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(=O)N)n3cncn3 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-carbamoylphenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.333 |
| Formel vikt | 321.123 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?