Läs mer
Letrozole Diacid Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Letrozole Diacid Impurity |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13N3O4/c21-16(22)13-5-1-11(2-6-13)15(20-10-18-9-19-20)12-3-7-14(8-4-12)17(23)24/h1-10,15H,(H,21,22)(H,23,24) |
| Formel vikt | 323.0906 |