Läs mer
Letrozole, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325420
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30325420 50 mg
1 options
Produktkod. 30325420 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14628500
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Letrozole
CAS 112809-51-5
Analyt- eller komponentnamn Letrozole
Frakt skick +20°C
Molekylformel C17 H11 N5
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Letrozole
InChI formel InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
LEDER N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cncn3
IUPAC-namn 4-[(4-cyanophenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 285.3
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 285.1014 g/mol