Läs mer
Letrozole, MedChemExpress
Beskrivning
Letrozole (CGS 20267) is a potent, selective, reversible and orally active non-steroidal inhibitor of aromatase, with an IC50 of 11.5 nM. Letrozole selective inhibits estrogen biosynthesis, and can be used for the research of breast cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Letrozole |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 112809-51-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H11N5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CGS 20267 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (175.25 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |