Läs mer
Letrozole, Mikromol™
Produktkod. 18052760
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18052760 250 mg
1 options
Produktkod. 18052760 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1143.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Letrozole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Letrozole
CAS 112809-51-5
Analyt- eller komponentnamn Letrozole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H11 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Letrozole
InChI formel InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
LEDER N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cncn3
IUPAC-namn 4-[(4-cyanophenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 285.3
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 285.1014 g/mol