Läs mer
Tocris Bioscience™ Letrozole
Beskrivning
Potent, reversible non-steroidal aromatase inhibitor (IC50 = 11.5 nM). Displays antitumor effects in several animal models. Suppresses the endogenous aromatase-induced proliferation of MCF-7 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Letrozole |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 285.3 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.31 |