Läs mer
Letrozole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Letrozole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H |
| Formel vikt | 285.1014 |
| Procent renhet | >95% |