Läs mer
[Leu5]-Enkephalin Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylvikt (g/mol) | 615.67 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |