missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress [Leu5]-Enkephalin, amide

Produktkod. 16454056
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16454056 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16454056 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1470

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress [Leu5]-Enkephalin, amide is a δ opioid receptor agonist.

Specifikationer

Renhet 99.44%
CAS 60117-24-0
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 554.64 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 250 mg/mL (450.74 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Leu-Enkephalin amide
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.