Läs mer
MedChemExpress [Leu5]-Enkephalin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.49% |
| CAS | 58822-25-6 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 555.62 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 150 mg/mL (269.97 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (179.98 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Leu-enkephalin∣ Leucine enkephalin∣ Leucyl-enkephalin |