Läs mer
Leucinsyra, TRC
Produktkod. 30005640
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30005640 1 g
1 options
Produktkod. 30005640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3300801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leucic Acid
CAS 498-36-2
Molekylformel C6H12O3
Kvantitet 1 g
Synonym (±)-2-Hydroxyisocaproic acid, (±)-2-Hydroxyisohexanoic acid, (±)-Leucic acid, (±)-Leucinic acid, (±)-α-Hydroxyisocaproic acid, 2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-Hydroxyisocaproic acid, 2-Hydroxyisohexanoic acid, DL-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, DL-2-Hydroxyisocaproic acid, DL-Leucic acid, DL-α-Hydroxyisocaproic acid, Leucinic acid, α-Hydroxy-iso-caproic acid, α-Hydroxyisocaproate, α-Hydroxyisocaproic acid
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
LEDER CC(C)CC(O)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 132.16
Formel vikt 132.0786