Läs mer
Leucin (L-Leucine), Mikromol™
Produktkod. 17907744
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17907744 250 mg
1 options
Produktkod. 17907744 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1470.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Leucin (L-Leucine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
CAS 61-90-5
Analyt- eller komponentnamn L-Leucine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Phenylalanine Imp. A (EP), Leucine, (S)-2-amino-4-methylpentanoic acid, Leucine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-(+)-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-2-Amino-4-methylvaleric acid, (S)-Leucine, 100: PN: US20070066537 PAGE: 17 claimed protein, 124: PN: EP2071334 SEQID: 136 claimed protein, 124: PN: WO2009077864 SEQID: 136 claimed protein, 164: PN: WO2010045512 SEQID: 173 unclaimed protein, 325: PN: WO2010059829 SEQID: 353 unclaimed protein, 45: PN: WO2008005407 PAGE: 5 claimed protein, 8: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, L-(+)-Leucine, L-2-Amino-4-methylpentanoic acid, L-Norvaline, 4-methyl-, L-alpha-Aminoisocaproic acid, Leu, NSC 46709, Pentanoic acid, 2-amino-4-methyl-, (S)-, Phenylalanine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 131,0946 g/mol