Läs mer
Leuco Gentian Violet-d6 (Major), TRC
Produktkod. 30133668
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133668 50 mg
17958399 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30133668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL33020350MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1173023-92-1
Molekylformel C25 2H6 H25 N3
Molekylvikt (g/mol) 379.57
Synonym Leucocrystal Violet D6, Benzenamine, 4,4'-[[4-[di(methyl-d3)amino]phenyl]methylene]bis[N,N-dimethyl-
IUPAC-namn 4-[[4-[bis(trideuteriomethyl)amino]phenyl]-[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylaniline
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leucocrystal violet D6
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3/i1D3,2D3
Formel vikt 379.2895