Läs mer
Leuco Gentian Violet, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Leucocrystal Violet |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3 |
| Formel vikt | 373.2518 |